Merck
40-50021
Millipore
xMAP® Sheath Fluid PLUS、20 L、RUO
別名:
xMAP シース液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
NACRES:
NC.41
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
liquid
包装
pkg of 20 L
メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
保管温度
room temp
詳細
FLEXMAP 3D®、xMAP® INTELLIFLEX RU0、xMAP® INTELLIFLEX-DRSE、Luminex 200装置には、サンプルを装置の光学系に輸送するための送達媒体として機能するSheath Fluid Plusが必要です。
アプリケーション
FlexMAP 3D®、xMAP® INTELLIFLEX RU0、xMAP® INTELLIFLEX-DRSE、Luminex 200 System用。
法的情報
MILLIPLEX は、Merck KGaA, Darmstadt, Germanyの登録商標です。
FLEXMAP 3D is a registered trademark of Luminex Corp
Luminex 200 is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
40-50021:
試験成績書(COA)