Merck
324713
Sigma-Aldrich
Endoproteinase Glu-C, Excision Grade, Staphylococcus aureus
別名:
Endoproteinase Glu-C, Excision Grade, Staphylococcus aureus, V8 Protease
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.54
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
Staphylococcus aureus
品質水準
グレード
Proteomics Grade
フォーム
lyophilized
比活性
≥10 units/mg protein
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Native endoproteinase Glu-C from Staphylococcus aureus. Serine protease that specifically hydrolyzes peptide bonds at the carboxylic side of glutamic acid and aspartic acid residues. Inhibited by DFP and α2-macroglobulin. Suggested working concentration: 1:20 to 1:100 (protease:protein by weight) for sequence analysis.
警告
Toxicity: Harmful (C)
単位の定義
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol Z-Phe-Leu-Glu-pNA per min at 25°C, pH 7.8.
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Stock solutions are stable for up to 2 days at 4°C or for up to 1 month at -20°C.
その他情報
Houmard, J., and Drapeau, G.R. 1972. Proc. Natl. Acad. Sci. USA69, 3506.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
324713-UG:
324713-50UG:
試験成績書(COA)