Merck
324708
Sigma-Aldrich
Endoproteinase Asp-N, Excision Grade, Pseudomonas fragi
別名:
Endoproteinase Asp-N, Excision Grade, Pseudomonas fragi
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.54
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
Proteomics Grade
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized solid
比活性
≥20,000 units/mg protein
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Native endoproteinase Asp-N from Pseudomonas fragi. Designed for protein sequencing or sequence verification, analysis of protein structural domains, and cleavage of fusion proteins. Metalloprotease that specifically hydrolyzes proteins at the N-terminal side of aspartic acid and cysteic acid residues. Inhibited by aprotinin, DFP, leupeptin, and TLCK. Suggested working concentration: 1:20 to 1:100 (protease:protein by weight) for sequence analysis.
警告
Toxicity: Harmful (C)
単位の定義
One unit is defined as the amount of enzyme that will release a sufficient amount of azo dye from AZOCOLL Substrate (Cat. No. 194932) to produce an increase in absorbance at 520 nm of 0.001 per min at 37°C, pH 7.5.
物理的形状
Lyophilized from 10 mM Tris-HCl, pH 7.5.
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Stock solutions are stable for up to 2 days at 4°C or for up to 1 month at -20°C.
その他情報
Drapeau, G.R. 1980. J. Biol. Chem.255, 839.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
324708-UG:
324708-2UG:
試験成績書(COA)