Merck
3000-OP
Millipore
塩化カルシウム 二水和物
OmniPur®
別名:
Calcium chloride dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2 · 2H2O
CAS Number:
分子量:
147.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.28
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
reagent grade
品質水準
フォーム
fine powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
mp
176 °C (dec.) (lit.)
その他の活性
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (as dihydrate); 99.0-105.0%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Iron (Fe): ≤0.001%
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): ≤0.01%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
3000-500GM:
3004-5KG:
試験成績書(COA)