Merck
2830-OP
Sigma-Aldrich
Bromophenol Blue Sodium Salt
OmniPur® Grade, Tracking dye for nucleic acid and protein gels
別名:
OmniPur® Bromophenol Blue, Sodium Salt, Tetrabromophenol Sulfonphthalein, Sodium Salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H9Br4NaO5S
CAS Number:
分子量:
691.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
認証
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
light red to purple
輸送温度
ambient
SMILES記法
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(cc(cc3Br)[O-])Br)c2c(cc(cc2Br)O)Br
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(24)6-13(21)17(12)19(18-14(22)7-10(25)8-15(18)23)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19;/h1-8,24-25H;/q;+1/p-1
InChI Key
KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYSA-M
詳細
Tracking dye for nucleic acid and protein gels. Suitable for use as a pH indicator or as an lectrophoresis tracking dye for nucleic acids and proteins. Molecular Biology Grade.
Clarity of solution: to pass test
Visual transition (from pH 3.0 to 4.6): Yellow to blue
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
警告
Toxicity: Irritant (B)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
2830-25GM:
試験成績書(COA)