Merck
188079
Supelco
Anolyte for coulometric Karl Fischer Titration without diaphragm Aquastar®
別名:
Karl Fischer Anolyte Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
diaphragm (No)
反応適合性
reaction type: coulometric
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
転移温度
flash point 12.5 °C
適合性
passes test for application
保管温度
15-25°C
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
54.5 °F
引火点(℃)
12.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体