1.88021
CombiSolvent Fats
Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquastar®
別名:
Karl Fischer Solvent for fats; Karl Fischer one component solvent for fats
品質水準
製品種目
Aquastar®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: volumetric
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 ( in H2O)
転移温度
flash point 9 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Application test: passes test
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.2 °F
引火点(℃)
9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体