Merck
1.88020
Supelco
CombiSolvent Oil
solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils, Aquastar®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115601
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
CombiSolvent Oil, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils Aquastar®
品質水準
製品種目
Aquastar®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: volumetric
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.6 (20 °C in H2O)
動粘度
0.67 cSt(40 °C)
転移温度
flash point 6 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Application test: passes test
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F
引火点(℃)
6 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1.88020.1045:
1880201000:4548174003169
1880200000:
試験成績書(COA)