1.88016
Solvent Oils & Fats
solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar®
別名:
Organic Solvent Extracts
Product Name
Solvent Oils & Fats, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar
品質水準
製品種目
Aquastar®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: volumetric
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.9 (20 °C in H2O)
転移温度
flash point 19 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
two component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
66.2 °F
引火点(℃)
19 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体