1.88009
Methanol
CombiMethanol, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
別名:
メチルアルコール
About This Item
Product Name
メタノール, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
蒸気密度
1.11 (vs air)
品質水準
蒸気圧
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Aquastar®
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
有効性
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
反応適合性
reaction type: volumetric
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
動粘度
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
転移温度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1880090000:
1.88009.1045:
1.88009.2545:
TW11880091000:
1880092538:
1880092500:
1880091000:4548174003121
1880098500:
1880091038:
試験成績書(COA)