1.88008
CombiSolvent
methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents Aquastar®
別名:
Solvent Combination
品質水準
製品種目
Aquastar®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: volumetric
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.8-6.3 (20 °C in H2O)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1880081002:
1.88008.1038:
US11880081038:
1880080000:
1880081000:
1880082502:
1880081024:
1880082500:
試験成績書(COA)