Merck
1.73650
Supelco
Empty cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
NB.11
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
optical glass vial
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
検出方法
photometric
保管温度
2-30°C
詳細
with screw caps 24 mm, Spectroquant®
These empty cells are suitable for the measurement using the photometers with a cell holder for cells with 24 mm. The cells are equipped with screw caps and are delivered in a plastic box, protected from scratching.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13