164545
7-Amino-4-methylcoumarin
≥98% (HPLC), solid
別名:
7-Amino-4-methylcoumarin, AMC, Coumarin 120
Product Name
7-Amino-4-methylcoumarin, Reagent used to prepare fluorogenic 7-amido-4-methylcoumarin (AMC) based substrates for the detection of proteolytic enzyme activity.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
acetone: 10 mg/mL
DMF: soluble
蛍光検出
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cc2c(cc1)C(=CC(=O)O2)C
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3
InChI Key
GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Detection of proteolytic enzyme activity
包装
警告
再構成
その他情報
Zimmerman, M., et al. 1977. Anal. Biochem. 78, 47.
WGK
WGK 3
Jan Code
164545-10MG:
164545-MG:
試験成績書(COA)