1.41356
ポリビニルアルコール
28-99, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE
別名:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
認証
JPE
Ph. Eur.
品質水準
詳細
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,JPE
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
scales
テクニック
API processing | nano-milling: suitable
mp
160-240 °C
アプリケーション
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1I1413569029:
1413560000:
1413560001:
1413569028:
1413561000BWT:
1413561000:
1413561001:
1413569029:
試験成績書(COA)