1.37055
塩酸
4 mol/l, EMPROVE® EXPERT
別名:
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
グレード
GMO free
GMP
Halal
Kosher
品質水準
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.18 g/L at 20 °C
アプリケーション
cleaning in place
pharma/biopharma processes
その他の活性
Aflatoxin
保管温度
2-25°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
1.37055.9025 / 25L / PE canister
1.37055.9950 / 950L / IBC
法的情報
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩酸
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1