Merck
126615
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin
10% Aqueous Solution, Nuclease-Free
別名:
Albumin, Bovine Serum, 10% Aqueous Solution, Nuclease-Free
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
Albumin, Bovine Serum, 10% Aqueous Solution, Nuclease-Free,
由来生物
bovine
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 8468
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
濃度
1 g/10 mL (Aqueous Solution)
テクニック
ELISA: suitable
PCR: suitable
immunoblotting: suitable
不純物
≤0.02% Fatty acids
≤10 ppm Heavy metal
≤2.0% Ash
その他の活性
Nuclease, none detected
Protease, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Purified chromatographically to reduce DNases and RNases to exceptionally low levels.
Useful for applications in which acetylated BSA is not desirable, such as in antibody dilution, DNA footprinting and gel shift assay, ELISA, enzyme assay, enzyme stabilization, immunoblotting, immunofluorescence, PCR, restriction enzyme reactions, RIA, probe-based diagnostics, radioactive quenching, and receptor binding studies. Purified chromatographically to reduce DNases and RNases to exceptionally low levels.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
10% aqueous solution, 0.22 µm-filtered, pH 6.8-7.2.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
126615-25ML:
126615-ML:
試験成績書(COA)