Merck
1.25195
SAFC
Cellvento® 4HEK Powder
Chemically defined, powder, suitable (for HEK293 cell culture)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106213
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
詳細
shipped with cooling pack
製品種目
Cellvento®
フォーム
dry powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
適合性
suitable (for HEK293 cell culture)
保管温度
2-8°C
詳細
Cellvento® 4HEK Medium is a chemically defined medium optimized for adeno-associated virus (AAV) production in multiple human embryonic kidney (HEK) 293 lineages. Cellvento® 4HEK Medium has been streamlined and cell culture media components incorporated to increase media stability and reduce protein oxidation. The formulation is animal component free.
アプリケーション
Cellvento® 4HEK Medium can be used as amplification and production medium for gene therapy applications. This medium enables low doubling time and high viable cell densities with multiple HEK293 cell lines. Cellvento®4HEK Medium is compatible with commonly used transfection reagents like PEI, supports AAV production and facilitates high titers of full capsids in various HEK293 lineages. This easy-to-use medium can be used for all stages like growth, transfection, and production.
調製ノート
Dry powder medium must be supplemented with 2.5 g/LSodium Bicarbonate. Once hydrated, medium must be supplemented with 6-10 mML-Glutamine.
法的情報
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
非該当
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
非該当