Merck
1.18324
Supelco
Turbidimeter
turbidity 1100 NTU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47101516
NACRES:
SE.11
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニック
photometry: suitable
濁度
1100 NTU
適合性
for use with Turbiquant 1100 IR
保管温度
2-30°C
詳細
The Turbiquant 1100 IR is particularly suited for on-the-spot measurements as it is battery-operated. The robust carry-case and the waterproof casing offer additional protection. The turbidimeter contains an IR-LED (infrared) light source with a wavelength of 860 nm for standard-compliant measurements according to EN ISO 7027. Within seconds, the nephelometric turbidity of a sample (NTU/FNU) can be measured. The instrument can be calibrated using the respective Turbidiquant Calibration Standard Set.
portable, incl. batteries, case, 2 empty cells, manual, handy hints 1100 IR 0.01 - 1100 NTU Turbiquant
法的情報
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13