Merck
1.17989
Supelco
Test vessels
graduations, 5 mL, graduations, 10 mL, for use with MQUANT® Tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
特徴
graduations 10 mL
graduations 5 mL
適合性
for use with MQUANT® Tests
検出方法
colorimetric
titrimetric
保管温度
15-25°C
詳細
We offer you useful accessories and consumables you can purchase independent from a complete test kit. These test vessels are suitable for various MQuant® tests (also formally MColortest®). They are equipped with convenient graduations for 5 mL and 10 mL samples.
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13