Merck
1.17328
Millipore
MAS-100 Atmos® 微生物圧縮ガスサンプラー
greener alternative
For Compressed Gas Sampling
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103403
NACRES:
NA.74
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
polystyrene housing
法規制遵守
FDA
製品種目
MAS-100®
特徴
portable
メーカー/製品名
MAS-100 Atmos®
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
適合性
for use with 90 mm Petri Dishes
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品の4つのカテゴリーの1つに属する製品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。 DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
携帯型で電池式のMAS-100 Atmos® はフェイルセーフ設計で、事前選択可能な圧縮ガスのサンプルを正確に採取するように設計されています。
すべてのMAS-100® 微生物エアサンプラーと同様に、装置の原則は多孔板衝突法に基づいています。速い動的除圧による微生物の損傷を防ぐため、微生物の寒天培地への捕集は圧力下で行われます。
多孔蓋(300×0.6 mm)を通して所定量の圧縮ガスを吸引し、衝突速度19.7 m/sで寒天培地プレート(90~100 mmシャーレ)の表面に微生物を捕捉します。
最先端の設計により、初期設定の流量毎分100リットル(LPM)で公称d50値1.1 μmが得られます。
オプションとして、事前に選択した流量が50 LPMの場合、同じd50を達成するために、300×0.47 mmの多孔蓋(別売)を使用することができます。
本システムは、現在の圧力を測定してbar abs.またはPsi(1.2~7 bar abs.= 17.4~101.5 Psi)の単位で表示し、事前に選択したガスの種類ごとのマスフローセンサーを用いて、流量を100 LPMに制御します。ガス管から供給される流量が少ない場合、装置が自動的に50 LPMに切り替わります。サンプリング後の除圧は自動的に行われます。
データの統合:
MAS-100 Atmos® は、ブラウザベースのユーザーインターフェースを介して設定可能な異なるワークフローのシナリオに対して、さまざまな動作モードを提供します。
  • 全オペレーターが自由にアクセス可能な設定(追加設定なし)
  • 21 CFR Part 11準拠の管理
  • 接続しているバーコードリーダーの管理
  • すべてのサンプルデータを含む2Dバーコードは、EMソフトウェアシステムへのワイヤレスな送信をサポート
電子署名を含む完全な監査証跡ならびにサンプルレポートおよびエラーログをダウンロード可能。
個別に設定可能なハードウェアキーとPINコードの組み合わせにより、アクセス権の定義、ユーザーの役割の選択、トレーサビリティを含む21 CFR Part 11準拠のログインが可能です。
タッチスクリーンで操作を行い、現在の圧力(単位はbar abs.またはPsiを選択可能)、電池状態、日付と時刻、サンプリング状態、結果データの2Dバーコード表示などの重要な情報が表示されます。ワークフローの手順の簡単な指示について、グラフィカルなユーザーガイドを選択可能です。
MAS-100 Atmos® の電源は充電式リチウムイオン電池で、頻繁に放電することなく長い電池寿命を保証します。
アプリケーション
MAS-100 Atmos® 微生物圧縮ガスサンプラーは、医薬品、化粧品、飲食料品産業のサンプルから、アルゴン、二酸化炭素、圧縮空気、窒素などの事前に定義した圧縮ガスを採取するために使用されます。
特徴および利点
  • 操作が簡単なタッチスクリーン上のグラフィカルなユーザーガイド
  • マスフローセンサーおよび圧力センサーによるガスの種類ごとに全自動化されたガスフロー制御
  • 全自動化除圧サイクル
  • 装置に完全に統合され、さまざまなウェブブラウザを介してインターネット接続で管理可能なソフトウェア
  • 21 CFR Part 11準拠のユーザー管理
  • ログイン用の個別のハードウェアキー
  • サンプルデータをタッチスクリーン上にバーコード表示して、バーコードリーダーを使用してEMソフトウェアプログラムにワイヤレスに統合
  • 偽陰性結果のリスクを低減する圧力下の衝突
構成
  • 1×MAS-100 Atmos® 微生物圧縮ガスサンプラー
  • 1×多孔蓋、300×0.6 mm
  • 1×ほこりよけカバー
  • 1×圧力接続チューブ、2 m PTFE、3/8′′ BSPメスコネクター付き
  • 1×Mini Tripクランプ(Ø 34 mm)
  • 1×シリコーンガスケット
  • 1×充電器、USB-Cケーブルおよび国別プラグアダプター付き
  • 文書:クイックスタートガイド、適合宣言および校正証明書(MAS-100 Atmosおよび校正ツール)
その他情報
ポンプの操作は容易で、以下の手順に従います。
1.適切な寒天培地プレートを挿入し、サンプルのパラメータ(ガスの種類、体積)を選択する
2.装置にガス吐出口を接続する(PTFE圧力接続チューブと3/8′′BSPメスアダプター付属)
3.ガスバルブを開き、サンプリングを開始する
4.サンプリング後、バルブを閉じて除圧を開始する
5.プレートを取り出す
6.プレートを培養してコロニーを計数する
7.フェラーの換算表に従ってCFU数を補正する
8.CFU/m3(1000リットル)を計算する
オプションの排気チューブを取り付けることで、サンプリング環境の汚染または中毒を防止できます
法的情報
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Atmos is a registered trademark of MBV AG