Merck
1.15333
Supelco
suitable for LC/MS, LiChrosolv®
別名:
DI water, Deionized water, Distilled Water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS Number:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.03
Bp:
100 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
水, for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
LiChrosolv®
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤10 ppb
Ca: ≤100 ppb
Fe: ≤5 ppb
K: ≤10 ppb
Mg: ≤20 ppb
Na: ≤20 ppb
アプリケーション
general analytical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LiChrosolv® solvents have high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them ideal for reproducible separations.
アプリケーション
Intended for U/HPLC and LC-MS applications.
Also featured in:
  • General methods for tests and analysis of food products
  • USP monograph methods for regulated pharmaceutical instrumental analysis
  • Method development for analysis of California list of pesticides in cannabis
  • Drug-protein binding measurements
特徴および利点
  • Microfiltered by 0.2 µm filter
  • Packaged in glass bottles
  • Offers high resolution, sensitivity and optimized peak baseline separation
  • Provides rapid and reliable results in both electrospray ionization/atmospheric pressure chemical ionization (ESI/APCI) positive and negative ionization modes
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
1153338001:
1153338888:
1153334000:
1153331045:
1153332500:
1153334004:
1153331000:
JP11153331000:
1153339010:
1153339030:
1153339185:
1153338886:
1153330000:
試験成績書(COA)