1.14894
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
別名:
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
ligand
(Sulfoethyl)
品質水準
詳細
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
無菌性
sterile (Caustic Stable)
製品種目
Fractogel®
フォーム
resin
特定アナライト
MAbs
パラメーター
220 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
マトリックス活性基
methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
転移温度
flash point 35 °C (calculated)
アプリケーション
recombinant protein
vaccine development
分離法
cation exchange
strong cation exchange
保管温度
2-30°C
詳細
特徴および利点
- Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
- High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
包装
- 1.14894.0100: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 100ml
- 1.14894.0010: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 10ml
- 1.14894.0500: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 500ml
- 1.14894.5000: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 5L
アナリシスノート
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Cerium: ≤ 20 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (lysozyme): 120 - 160 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.20
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and lysozyme
法的情報
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD SE Hicap (M)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1148940000:
1148940503:
1148940013:
1148940103:
1148940010:
MX11148940010:
1148945003:
1148940100:
1148949999:
1148945000:
1148940500:
試験成績書(COA)