1.12201
Indium(III) oxide
99.5+
別名:
Indium(III) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
In2O3
CAS Number:
分子量:
277.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-193-9
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
mp
2000 °C
密度
7.18 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[In+3].[In+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2In.3O/q2*+3;3*-2
InChI Key
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity: passes test
Assay (by loss on ignition): ≥ 99.5 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Assay (by loss on ignition): ≥ 99.5 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3