Merck
1.12048
Sigma-Aldrich
Barium titanate (IV)
Barium titanate (IV). CAS No. 12047-27-7, EC Number 234-975-0.
別名:
Barium titanate (IV), Barium metatitanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BaO3Ti
CAS Number:
分子量:
233.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
234-975-0
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
solid
pH
9.6 (25 °C, 20 g/L in H2O, slurry)
mp
1625 °C
密度
6.08 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1400 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Ba+2].[Ti+4].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;3*-2;+4
InChI Key
VKJLWXGJGDEGSO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity (elemental analysis): conforms
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1