Merck
1.10165
SAFC
塩酸
1 M, EMPROVE® EXPERT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS Number:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
1.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
濃度
1 M
蒸発残留物質
≤100 ppm
強熱残分
≤80 ppm
pH
<1 (20 °C)
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
1.18 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chlorine and bromine (as Cl-): ≤1
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
sulfite (SO32-): ≤10 ppm
微量陽イオン
As: ≤0.1 ppm (Arsenic)
Hg: ≤0.004 ppm (Mercury)
Pb: ≤0.5 ppm (Heavy metals)
保管温度
2-25°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Filtered with 0.2 μm
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩酸
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1101659208:
1101659025:
1101650753:
1101653001:
1101659026:
1101659951:
1101650000:
1101659028:
1101652500:
1101659190:
CO1E1101652500:
試験成績書(COA)