Merck
1.09982
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.005 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
別名:
Sulfuric acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS Number:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
硫酸 溶液, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol®
グレード
reagent
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
0.005 M
テクニック
titration: suitable
pH
1.1 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Concentration after dilution to 1l: c(H₂SO₄)= 0.005 mol/l
Amount-of-substance concentration: c(H₂SO₄) = 0.005000 mol/l
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg