Merck
1.09966
Supelco
Nitric acid solution
c(HNO₃) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
別名:
Nitric acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS Number:
分子量:
63.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
硝酸 溶液, for 1000 ml, c(HNO₃) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
蒸気圧
9.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
1 M
テクニック
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
120 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: NX0414A-1
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1