Merck
109634
Supelco
2-プロパノール
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., reag. ISO, EMSURE®
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS Number:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-661-7
NACRES:
NB.21
Bp:
82 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
2-プロパノール, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
有効性
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-25°C
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
アプリケーション
2-Propanol is used as:
  • A soft coagulation bath to induce phase separation for creating the desired microfiltration pore size range.
  • An extraction solvent for organic additives and poorly water-soluble substances.
関連事項
Discover EMSURE - to be more than sure!
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1096342500:4548174003800
1096342508:
1096349025:
1096346025:
1096346190:
1096348503:
1096345000:
1096341000:
1096344004:
1096342511:
1096345024:
1096345005:
1096344000:
1.09634-901:
1096346010:
1096349180:
1096349900:
1096349950:
1096340000:
1096348888:
1096341011:
試験成績書(COA)