1.08543
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), for molecular biology
別名:
エチルアルコール
About This Item
Product Name
エタノール, for molecular biology
蒸気密度
1.59 (vs air)
品質水準
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
有効性
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
不純物
DNAses (nicking-activity), none detected
RNAses, none detected
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
色
colorless
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
フォーマット
neat
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類