Merck
1.07818
Supelco
Tin(IV) oxide
EMPLURA®
別名:
Tin(IV) oxide, Tin dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O2Sn
CAS Number:
分子量:
150.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
242-159-0
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% trace metals basis
フォーム
solid
有効性
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% Acid-soluble Iron (Fe)
≤0.05% Acid soluble lead (Pb)
≤0.4% Acid soluble matter
損失
≤0.2% loss on ignition, 900°C
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1800-1900 °C (sublimed)
mp
1630 °C
密度
6.95 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500‑600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Sn](=O)=O
InChI
1S/2O.Sn
InChI Key
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • An Eco-friendly Strategy for the Synthesis of Spiro-benzimidazoquinazolinone and Spiro-benzothiazoloquinazolinone Derivatives using β-cyclodextrin as a Supramolecular Catalyst: This study employs washed silica gel as a support in the environmentally friendly synthesis of complex organic compounds, demonstrating its utility in green chemistry and drug development processes (Baranwal et al., 2023).
  • Effect of Washing Treatment on the Textural Properties and Bioactivity of Silica/Chitosan/TCP Xerogels for Bone Regeneration: Highlights the critical role of washed silica gel in enhancing the properties of biomaterials used for bone regeneration, demonstrating its potential in pharmaceutical and biomedical applications (Pérez-Moreno et al., 2021).
アナリシスノート
Purity (trace metals basis): ≥ 99.0 %
Acid soluble matter: ≤ 0.4 %
Acid soluble lead (Pb): ≤ 0.05 %
Acid-soluble Iron (Fe): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.2 %
Bulk density: 40 - 70 g/100 ml
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg