1.06018
メタノール
≥99.8% (GC), HPLC grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
別名:
メチルアルコール
About This Item
Product Name
メタノール, for liquid chromatography LiChrosolv®
グレード
HPLC grade
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
詳細
isocratic
製品種目
LiChrosolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
有効性
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.03% Water
蒸発残留物質
≤3.0 mg/L
色
APHA: ≤10
透過率
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
265 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
動粘度
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
転移温度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Featured in method development of:
- Benazepril - USP Method Benazepril RS
- Betamethasone - USP Method Betamethasone Valerate Assay
- Irbesartan - USP Method Irbesartan Assay
- Lamivudine - USP Method Lamivudine RS
- Lansoprazole - USP Method Lansoprazole RS
- Levofloxacin - USP Method Levofloxacin RS - USP Method Levofloxacin Assay
- Nifedipine - USP Method Nifedipine RS - USP Method Nifedipine Assay
- Pharmacopoeia Monograph Methods - HPLC and UHPLC methods for Regulated Drug Analysis
- Pioglitazone - USP Method Pioglitazone HCl RS - USP Method Pioglitazone HCl Assay
特徴および利点
- suitability tested and specified for UHPLC-MS and UHPLC-UV: for analytical flexibility
- specified quality in positive and negative in positive and negative electrospray ionization (ESI) and atmospheric-pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCI-MS) for lowest detection limits and confidence in analyses for all important MS modes (test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb - lowest impurity profile: for interference-free baselines (test 2)
- microfiltered through 0.2 μm filter (test 3) to provide:
—A long lifespan to filters and mechanical parts of HPLC systems
––reduced risk of column clogging - packaged in borosilicate glass bottles for minimized metal ion contaminations
- lowest levels of trace metal impurities for a minimum metal ion adduct formation
—<5 ppb - lowest level of polyethylene glycol (PEG) impurities in UHPLC-MS solvent lineup (PEG S/N signal-to-noise-ratio < 50)
調製ノート
アナリシスノート
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 3.0 mg/l
Water: ≤ 0.03 %
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 225 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 240 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 265 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1060184004:
1060182500:
1060189185:
1060184000:
1060189010:
1060181000:
GT1106018400A:
AR11060184000:
1060189910:
1060189186:
1060180000:
1060189030:
1060184006:
1060185000:
試験成績書(COA)