Merck
1.05676
Supelco
Lithium carbonate
for inorganic trace analysis, 99.99 Suprapur®
別名:
Lithium carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CLi2O3
CAS Number:
分子量:
73.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
209-062-5
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
アッセイ
99.99%
フォーム
solid
有効性
525 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
720 °C
溶解性
13 g/L
密度
2.1 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
250 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 10 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 5.0 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.01 ppm
Cs (Cesium): ≤ 20.0 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 10.0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.050 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 10.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.10 ppm
法的情報
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1