Merck
1.05670
Supelco
Lithium carbonate
EMPLURA®
別名:
Lithium carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CLi2O3
CAS Number:
分子量:
73.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
209-062-5
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥98.5% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
525 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
720 °C
溶解性
13 g/L
密度
2.1 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
250 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.4%
微量陽イオン
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.3%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
  • Radical Polymer-based Positive Electrodes for Dual-Ion Batteries: Describes the enhancement of battery performance through the use of γ-Butyrolactone-based electrolytes in conjunction with radical polymer-based positive electrodes, highlighting advances in lithium carbonate applications in battery technology (Rudolf K, et al., 2024).
  • Analysis of Trace Impurities in Lithium Carbonate: Focuses on the precision analysis of impurities within pharmaceutical grade lithium carbonate, crucial for maintaining high purity standards in pharmaceutical applications (Suárez A, et al., 2024).
  • Effects of Central Metal Ion on Binuclear Metal Phthalocyanine-Based Redox Mediator for Lithium Carbonate Decomposition: Investigates the role of central metal ions in enhancing the efficiency of lithium carbonate decomposition, important for environmental lithium analysis and recovery (Yan Q, et al., 2024).
  • Selective preparation of lithium carbonate from overhaul slag by high temperature sulfuric acid roasting - Water leaching: Details a method for extracting high-purity lithium carbonate from industrial waste, demonstrating an environmentally friendly approach to lithium recovery (Dong L, et al., 2024).
  • Reactive molecular dynamics simulations of lithium-ion battery electrolyte degradation: Explores the degradation mechanisms of lithium-ion battery electrolytes using simulations, contributing to the development of more durable lithium battery materials (Mabrouk Y, et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.5 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.4 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.3 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1056709050:
1056700000:
IN21056700250:
1056701000:
試験成績書(COA)