Merck
1.04206
Supelco
Graphite
fine powder extra pure
別名:
Graphite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS Number:
分子量:
12.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101507
EC Index Number:
231-955-3
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
solid
不純物
≤0.2% Substances soluble in Ethanol
強熱残分
≤1% (800 °C)
損失
≤0.5% loss on drying, 120°C
pH
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
密度
2.2 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
280 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Silver/Graphene Oxide Nanostructured Coatings for Modulating the Microbial Susceptibility of Fixation Devices Used in Knee Surgery.: This paper discusses the development of silver/graphene oxide coatings to enhance the antimicrobial properties of medical devices, highlighting significant advancements in biomaterials (Constantinescu et al., 2023).
  • Metalloproteomic Investigation of Hg-Binding Proteins in Renal Tissue of Rats Exposed to Mercury Chloride.: The investigation employs advanced metalloproteomic techniques to study mercury-binding proteins, with applications in toxicology and environmental health (de Almeida et al., 2023).
アナリシスノート
Substances soluble in Ethanol: ≤ 0.2 %
Residue on ignition (800 °C): ≤ 1 %
Particle size (< 50 µm): ≥ 99.5 %
Bulk density: 20 - 30 g/100 ml
Loss on drying (120 °C): ≤ 0.5 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg