Merck
1.04008
Supelco
ホルムアミド
EMPLURA®
別名:
アミドC1, ギ酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCONH2
CAS Number:
分子量:
45.04
Beilstein:
505995
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-842-0
NACRES:
NA.21
Bp:
210 °C (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
1.55 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (N)
フォーム
liquid
自己発火温度
932 °F
有効性
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-19.0 % (v/v)
テクニック
hybridization: suitable
不純物
≤0.3% Water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
転移温度
flash point 175 °C
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI Key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ホルムアミドは核酸の二重らせんを不安定にし、低い温度条件でのハイブリダイゼーションでは通常50%の濃度で用いられます。
アナリシスノート
Assay (N; Kjeldahl): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.3 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ホルムアミド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
305.6 °F
引火点(℃)
152 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1040080501:
1040082500:
1040082501:
1040080521:
1040082521:
IN2RCMF104008:
1040080000:
1040089025:
1040081000:
試験成績書(COA)