Merck
1.03981
Sigma-Aldrich
M-FIX® spray fixative
for cytodiagnosis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
liquid
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
colorless
動粘度
2.86 cSt(20 °C)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.825 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
詳細
M-FIX® spray fixative - for cytodiagnosis, is a fixative spray that is suitable for the wet fixation of gynaecological and non-gynaecological preparations processed in Papanicolaou staining. M-FIX® contains polyglycols in alcoholic solution and a rapid and secure fixation of specimens is possible. Its formulation enables stabilization of the material upon alcohol fixation and forms a protective film against desiccation and damage to the specimen material.
100 ml M-FIX® is sufficient for approx. 250 applications. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
法的情報
M-FIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1039810103:
1.03981A:
1039810102:
1039819999:
1039810000:
1039811003:
1039811000:
試験成績書(COA)