Merck
1.02768
Supelco
Copper(II) oxide
granular for analysis EMSURE®
別名:
Copper(II) oxide, Copper monoxide granulated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuO
CAS Number:
分子量:
79.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-269-1
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
1326 °C (decomposition)
密度
6.48 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
500 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.015%
微量陽イオン
Cr: ≤0.05%
Fe: ≤0.05%
N: ≤0.002%
Pb: ≤0.05%
excess alkali:, passes test
保管温度
no temp limit
InChI
1S/Cu.O
InChI Key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
Free Alkali: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Total sulfur (as sulphates): ≤ 0.015 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3