Merck
1.01514
Supelco
Hydrochloric acid
30%, Ultrapur
別名:
塩化水素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS Number:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
塩酸 溶液, 30% Ultrapur, for inorganic trace analysis
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
蒸気圧
21.8 hPa ( 20 °C)
アッセイ
30%
フォーム
liquid
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
85 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid solution by the expired Ampicillin drug.: This study investigates the use of expired Ampicillin as a corrosion inhibitor for mild steel in hydrochloric acid solutions, showcasing an innovative approach to repurposing pharmaceutical waste (Alamry et al., 2023).
  • Determination of Carcinogenic Primary Aromatic Amines Contained as Impurities in Synthetic Organic Colorants.: This research presents a method for detecting carcinogenic primary aromatic amines in synthetic organic colorants using hydrochloric acid solutions for sample preparation, contributing to enhanced safety in consumer products (Kawakami et al., 2022).
  • Determination of Amino Acid Composition of Ganirelix Acetate in an Injectable Formulation by Pre-column Derivatization with 6-Aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl Carbamate.: This study describes the determination of amino acids in Ganirelix Acetate formulations using hydrochloric acid solutions, providing a detailed analytical method for pharmaceutical applications (Ummiti and Kumar, 2020).
  • In-process prepared deep eutectic solvent based homogeneous liquid-liquid microextraction for the determination of irgaphos 168 and irganox 1010 in polypropylene packed drinks.: The research focuses on using hydrochloric acid solutions in the extraction process for determining antioxidants in drinks, enhancing food safety and quality control methods (Naebi et al., 2020).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩酸 溶液
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1015148250:
1.01514.1000DISC:
1015140500:
1015141000:
1015140000:
1015148500:
1015141008:
1015140250:
試験成績書(COA)