Merck
1.00967
SAFC
エタノール
greener alternative
96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS Number:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-578-6
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
認証
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
アッセイ
92.3-93.8% (d15.56°C/15.56°C; m/m)
92.6-95.2% (d20°C/4°C; m/m)
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
92.3-93.8 % (v/v) (d15°C/15°C)
95.1-96.9 % (v/v) (d15.56°C/15.56°C)
95.1-96.9 % (v/v) (d20°C/4°C)
96%
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
転移温度
flash point 17 °C
密度
0.805-0.812 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-25°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable feedstocks". Click here for more information.
アプリケーション
Ethanol is used as a solvent in oral, topical, and parenteral formulations.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ethanol 96% Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E1009676010:
1009674003:
1009679950:
CO1E1009679180:
1009679180:
1009676010:
1009670000:
1009679999:
CO1E1009676025:
1009676190:
1009676025BWT:
1009679990:
1009672500:
CO1E1009672500:
1009679910:
CO1E1009679015:
1009679015:
1009679911:
1009676025:
試験成績書(COA)