Merck
1.00013
SAFC
アセトン
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
別名:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS Number:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
200-662-2
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
認証
BP
JPE
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
詳細
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JPE,NF
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
465 °C (DIN 51794)
expl. lim.
13.2 %
テクニック
API processing | polymorph screening: suitable
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
キャパシティ
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
転移温度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
Acetone is used as solvent in a variety of pharmaceutical production processes, e. g. tablet coating, granulation, and microsphere production. It is also applied as solvent or co-solvent in topical formulations.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アセトン
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E1000139025:
1000131003:
1000131000:
1000136190:
1.00013.1000DISC:
1000138891:
1000132500:
1000136010:
NAPE1000139180CHI:
1000136025:
1000139181:
EC11000139180:
CO1E1000132500:
1000139950:
CO1E1000136025:
1000139911:
1000138888:
1000138881:
1000139025:
1000139180:
1000139999:
1000130000:
1000136024:
試験成績書(COA)