Merck
C-152
Supelco
カンナビジバリン酸(CBDVA) 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26O4
CAS Number:
分子量:
330.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
cannabis testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
CCCC1=CC(O)=C([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)C(O)=C1C(O)=O
InChI
1S/C20H26O4/c1-5-6-13-10-16(21)18(19(22)17(13)20(23)24)15-9-12(4)7-8-14(15)11(2)3/h9-10,14-15,21-22H,2,5-8H2,1,3-4H3,(H,23,24)/t14?,15-/m1/s1
InChI Key
CZXWOKHVLNYAHI-YSSOQSIOSA-N
詳細
この証明書付きのSnap-N-Spike®溶液は、大麻(Cannabis)の効力検査または不純物プロファイリングのアプリケーションおよび製薬研究でのGC/MS、LC/MSまたはHPLCによるTHCV検査法に最適です。カンナビノイドのCerilliant溶液認証標準物質(CRMs)は便利で定量的なUS-DEA免除溶液様式およびカナダのお客様にはTK#S付きで提供されます。
カンナビジバリン酸(CBDVA)は、大麻に含まれる精神活性のないカンナビノイドであり、抗炎症性があると報告されています。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • 液体クロマトグラフィータンデム質量分析(LC-MS/MS)により18種類の植物性カンナビノイドを同定・定量するための血清分析
  • 大麻とヘンプマトリックスに関するAOACおよびASTMガイドラインに従った、液固抽出後のLC-MS/MSによる大麻および麻サンプル中の17種類のカンナビノイドの定量分析
  • さまざまな大麻サンプルの20種類のカンナビノイドの液体クロマトグラフィー(LC)-ダイオードアレイ検出(DAD)に基づく分離と測定
  • ガスクロマトグラフィー飛行時間型質量分析(GC-TOF/MS)および液体クロマトグラフィー四重極飛行時間型タンデム質量分析(LC-QTOF MS/MS)による23種類のCannabis sativa L植物材料からの抽出物のアンターゲット分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-152-1ML:4548174016473