Merck
C-144
Supelco
カンナビジオール酸 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30O4
CAS Number:
分子量:
358.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
cannabis testing
フォーマット
single component solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)[C@H]2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-15-12-18(23)20(21(24)19(15)22(25)26)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,23-24H,2,5-10H2,1,3-4H3,(H,25,26)/t16-,17+/m0/s1
InChI Key
WVOLTBSCXRRQFR-DLBZAZTESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証スパイク溶液®は、麻の効能試験または不純物プロファイル、医薬研究、および法医学分析アプリケーションのためのGC/MS、LC/MSまたはHPLCを用いたカンナビジオール酸試験法に最適です。カンナビノイドのCerilliant溶液認証標準物質(CRMs)は便利で定量的なUS-DEA免除溶液様式およびカナダのお客様にはTK#S付きで提供されます。
カンナビジオール酸(CBDA)は、麻や大麻などのCannabaceaeファミリーの植物に存在する主要なカンナビノイドの1つです。主に植物の葉で生じ、光または熱の存在下での脱炭酸反応によりカンナビジオール(CBD)が形成されます。抗不安作用、抗炎症作用、抗痛覚過敏作用、制吐作用、神経保護作用、および抗けいれん作用を示すことが知られています。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • 逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)とダイオードアレイ検出器(DAD)の組み合わせによる、オイルマトリックスからの4種類のカンナビノイドの定量
  • HPLCとUV検出器の組み合わせによる7種類の主要なカンナビノイドの同定と評価のためのヘンプシードオイルサンプルの分析
  • 液液抽出およびHPLC-DADを用いたヘンプオイルサンプルからのCBDとCBDAの分離と測定
  • 分析法バリデーションに関する医薬品規制調和国際会議(ICH)三者ガイドラインに従った、HPLC-UV法によるバイオマスおよびさまざまな種類の大麻の抽出物中の11種類のカンナビノイドの多重分析
  • 大麻およびハシッシュサンプル中の5種類の主要な中性および酸性カンナビノイドの同時分析のためのHPLC-DAD法の開発と検証
  • 誘導体化のためのシリル化およびエステル化後の麻の花序からの10種類の主要なカンナビノイドのガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-144-CHK:
C-144-CC:
C-144-1ML:4548173912547