Merck
C-141
Supelco
Cannabigerol 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
CBG 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H32O2
CAS Number:
分子量:
316.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
cannabis testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC1=CC(O)=C(C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C(O)=C1
InChI
1S/C21H32O2/c1-5-6-7-11-18-14-20(22)19(21(23)15-18)13-12-17(4)10-8-9-16(2)3/h9,12,14-15,22-23H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b17-12+
InChI Key
QXACEHWTBCFNSA-SFQUDFHCSA-N
詳細
この認証スパイキング溶液®は、法医学分析、臨床毒性学、尿中薬物検査、大麻の作用強度または不純物プロファイリング試験のための、HPLC、GC/MSあるいはLC-MS/MSを用いたカンナビゲロール試験法に適しています。カンナビノイドのCerilliant溶液認証標準物質(CRMs)は便利で定量的なUS-DEA免除溶液様式およびカナダのお客様にはTK#S付きで提供されます。
カンナビゲロールは、C21テルペノフェノール化合物のグループに属する、非向精神性植物性カンナビノイドです。
アプリケーション
この認証スパイキング溶液®は、法医学分析、臨床毒性学、尿中薬物検査、大麻の作用強度または不純物プロファイリング試験のための、HPLC、GC/MSあるいはLC-MS/MSを用いたカンナビゲロール試験法に適しています。溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • 高圧液体クロマトグラフィー(HPLC)-ダイオードアレイ検出器(DAD)に基づく大麻植物材料中のカンナビノイドの定量
  • さまざまな種類の大麻植物材料に含まれる11種類のカンナビノイドを同定および定量するためのHPLC法の開発と検証
  • 逆相高圧液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)とUV検出器の組み合わせを用いた娯楽用および法医学用の麻サンプル中の8種類のカンナビノイドの測定
  • 液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化-QTrap-タンデム質量分析LC/ESI‐QTRAP‐MS/MSによる分析後の、成分としてヘンプシード、油、小麦粉を含む食品および飲料サンプルからの9種類のカンナビノイドの抽出
  • 13種類の市販ヘンプシードオイルサンプル中の主要なカンナビノイドの高圧液体クロマトグラフィー(HPLC)-UV検出に基づく測定
  • 高速液体クロマトグラフィーとタンデム質量分析の組み合わせ(HPLC-MS/MS)によるヒト尿および血漿サンプル中の5種類の主要なカンナビノイドとその代謝物の同時分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-141-CHK:
C-141-1ML:4548173912523
C-141-CC:
試験成績書(COA)