Z266019
Latch-lid™ TLC展開槽
For use with 10 cm × 10 cm plates
別名:
Locking Lid Thin-layer chromatography developing chambers
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Latch-Lid™ユニットは、蓋とタンクをしっかり固定する独特なステンレス鋼製ラッチ機構を備えています。 このため、チャンバーを溶媒蒸気で完全に飽和させ、クロマトグラムを均一に展開できます。ガラスタンクは、平坦に研磨した上端部、安全のために面取りした内縁部と外縁部、および安定性のために平坦に研磨した底部を特徴としています。最大6枚のTLCプレートを同時に展開できるマルチプレートTLCラックが付属品として用意されています。
ラックは含まれていません。
ラックは含まれていません。
アプリケーション
- Toxicity Assessment of Nickel Using Aspergillus niger and Its Removal from an Industrial Effluent.: This study focuses on determining the Nickle concentration using Aspergillus niger and explores its removal from industrial effluent. The research provides valuable analytical techniques for environmental chemists focusing on bioremediation and industrial waste management (Rajendran et al., 2002).
法的情報
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)