Merck
Z266000
Supelco
Latch-lid TLC展開槽
For use with 20 cm × 20 cm plates
別名:
密閉式 TLC 展開槽
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Latch-Lidユニットは、蓋とタンクをしっかり固定する独特なステンレス鋼製ラッチ機構を備えています。 このため、チャンバーを溶媒蒸気で完全に飽和させ、クロマトグラムを均一に展開できます。ガラスタンクは、平坦に研磨した上端部、安全のために面取りした内縁部と外縁部、および安定性のために平坦に研磨した底部を特徴としています。最大6枚のTLCプレートを同時に展開できるマルチプレートTLCラックが付属品として用意されています。
ラックは含まれていません。
法的情報
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)