Merck
Z264393
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1702, volume 25 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
stainless steel needle (PTFE coated tip)
ニードルサイズ
22s ga
特徴
needle type fixed
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80250
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
25 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)