Merck
Z169625
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output6 W, AC/DC input 230 V AC
別名:
E-Series Ultraviolet Lamp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
特徴
CSA approved
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
W × L × H
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
出力
(This product is supplied with an EU plug)
6 W
詳細
May be used alone (hand-held) or in viewing cabinets.
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
法的情報
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spectroline® E-Series UV lamp
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)