Merck
Z169609
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output4 W, AC/DC input 230 V AC
別名:
TM=["Spectroline"] E-Series Ultraviolet Light
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
W × L × H
3 1/4 in. × 8 in. × 2 1/2 in.
出力
(This product is supplied with an EU plug)
4 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
May be used alone (hand-held) or in viewing cabinets.
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
法的情報
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)