Merck
Z106410
Supelco
Black plastic caps
Solid top, white rubber liner, thread for 15-425, pkg of 200 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
black phenolic cap
white rubber liner
特徴
closure type black phenolic solid top cap
包装
pkg of 200 ea
NMR管直径
10 mm
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オートクレーブ処理可能なこのキャップは、製品の安全性を極限まで保証するためにデザインされています。裏打ちは白色スチレンブタジエンゴムをPTFEで上張りしたものです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)