Merck
W338605
Sigma-Aldrich
ピロール
≥98%, FCC, FG
別名:
アゾール, イミドール, ジビニレンイミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5N
CAS Number:
分子量:
67.09
FEMA番号:
3386
Beilstein:
1159
EC Number:
欧州評議会番号:
2381
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.041
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 110
蒸気密度
2.31 (vs air)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
nutty; ethereal; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1cc[nH]c1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChI Key
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pyrrole is one of the flavor compounds that is formed in thermally processed foods due to the Maillard reaction.
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Can neonicotinoid and pyrrole insecticides manage malaria vector resistance in high pyrethroid resistance areas in Côte d′Ivoire</strong>: This research evaluates the effectiveness of pyrrole insecticides in controlling malaria vectors in regions with high pyrethroid resistance. The findings suggest that these insecticides can play a significant role in integrated vector management strategies to combat malaria (Ekra et al., 2024).</li>
</ul>
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W338605-5KG:
W338605-100G:
W338605-1KG:
W338605-BULK:
W338605-VAR:
W338605-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)